문서
T267309
TERT-BUTYL (3AS,4AS,7AR,7BR)-7A-HYDROXY-6,7-DIISOPROPOXY-4A-METHYL-5-OXO-2,3,3A,4,4A,5,7A,7B-OCTAHYDRO-1H-PENTALENO[1,2-B]PYRROLE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H35NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
409.527
MDL number:
기타 정보