문서
T262749
[(1R,4R,6R)-4-(METHOXYMETHOXY)-7,7-DIMETHYLBICYCLO[4.1.0]HEPT-2-EN-3-YL](TRIMETHYL)STANNANE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H26O2Sn
CAS Number:
Molecular Weight:
345.052
MDL number:
기타 정보