문서
T261378
METHYL (3R)-3-[(BENZYLOXY)METHOXY]-4-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}BUTANOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H32O5Si
CAS Number:
Molecular Weight:
368.55
MDL number:
기타 정보