문서
T255408
TERT-BUTYL(DIPHENYL)SILYL (2E)-5-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-2-METHYL-2-PENTENYL ETHER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H34O3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
410.634
MDL number:
기타 정보