문서
T183407
(3AR,7AS)-3A,7A-DIMETHYL-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-2-BENZOFURAN-1,3-DIONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
180.205
MDL number:
기타 정보