Key Documents
T164178
1,1-DICHLORO-3-PHENYL-1-PROPENE-2-SULFONIC ACID, P-TOLUIDINE SALT
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H17Cl2NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
374.289
MDL number:
기타 정보