문서
T149861
N-(5-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-YL)-2-([5-[(2-METHYLPHENOXY)METHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H23ClN4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
507.015
MDL number:
기타 정보