문서
T147168
1,3-DIPHENYLACETONE [4-(4-NITROPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H20N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
428.517
MDL number:
기타 정보