문서
T144576
2-[(5-CHLORO-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C13H11ClN4OS2
CAS Number:
Molecular Weight:
338.84
MDL number:
기타 정보