문서
T127124
2-(2-ISOPROPYL-5-METHYLPHENOXY)-N'-(2-ME-3-PH-2-PROPENYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H26N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
350.465
MDL number:
기타 정보