문서
T115681
N-(4-FLUOROPHENYL)-3-(5-(3-NITROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C19H13FN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
352.325
MDL number:
기타 정보