문서
T108677
3-BENZYL-1-(2,6-DICHLOROBENZYL)-5,6-DIMETHYL-3H-BENZIMIDAZOL-1-IUM BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H21BrCl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
476.247
MDL number:
기타 정보