문서
T101842
2-(2,5-DIMETHYLPHENOXY)-N-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C17H16F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
323.318
MDL number:
기타 정보