문서
T100595
2-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(2-METHYL-1-PIPERIDINYL)QUINOLINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C25H31BrN2
CAS Number:
Molecular Weight:
439.443
MDL number:
기타 정보