Key Documents
S98753
2-[3-(4-CHLOROPHENYL)ACRYLOYL]-3,5-DIHYDROXYPHENYL ALPHA-L-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H21ClO9
Molecular Weight:
452.849
MDL number:
기타 정보