문서
S946176
1,1'-(SULFONYLBIS)4,1-PHENYLENEOXY-4,1-PHENYLENE)BIS(2-PHENYLETHANEDIONE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C40H26O8S
CAS Number:
Molecular Weight:
666.712
MDL number:
기타 정보