문서
S879819
N,N-DIMETHYL-2-(3-ETHYL-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)-3-INDOLEGLYOXYLAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H19N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
325.37
MDL number:
기타 정보