문서
S879754
N,N-DIMETHYL-2-(3-ETHYL-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)-BETA-HYDROXYTRYPTAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H23N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
313.403
MDL number:
기타 정보