Key Documents
S852228
9,10-DIHYDRO-9,10-ETHANOANTHRACENE-11,12-DICARBOXIMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
275.31
MDL number:
기타 정보