문서
S84655
6-CHLORO-3-(2-(4-FLUORO-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-3H-QUINAZOLIN-4-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H10ClFN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
316.722
MDL number:
기타 정보