문서
S81729
1,3,4,6-TETRA-O-ACETYL-2-DEOXY-2-[(TRIFLUOROACETYL)AMINO]-BETA-L-GLUCOPYRANOSE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H20F3NO10
Molecular Weight:
443.334
MDL number:
기타 정보