문서
S800864
1-(2-CHLORO-5-METHYLPHENYL)-3-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H12ClF3N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
328.724
MDL number:
기타 정보