Key Documents
S767492
5-((6,7,8-TRIMETHOXY-4-QUINAZOLINYL)AMINO)-1-PENTANOL NITRATE ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H22N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
366.377
MDL number:
기타 정보