Key Documents
S735965
(3-HYDROXYCARBAMOYLPHENYL)TRIMETHYLAMMONIUM IODIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H15IN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
322.148
MDL number:
기타 정보