문서
S720496
3-(4-AMINO-2-METHYL-5-PYRIMIDYL)-4,5-DIMETHYL-5-(2-HYDROXY-ET-)-2-THIAZOLIDINONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H18N4O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
282.367
MDL number:
기타 정보