문서
S691194
1-BENZOYL-4-(4-CHLORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H11ClF3N3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
357.722
MDL number:
기타 정보