문서
S64174
4-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-PHENYL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H13Cl3N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
447.73
MDL number:
기타 정보