Key Documents
S583944
ALPHA-(2-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYLIMINO)-O-CRESOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C14H9ClF3NO
CAS Number:
Molecular Weight:
299.682
MDL number:
기타 정보