Key Documents
S556831
1-HYDROXY-2,2,6,6-TETRACHLOROCYCLOHEXANECARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H7Cl4NO
CAS Number:
Molecular Weight:
262.952
MDL number:
기타 정보