Key Documents
S548510
2-(2-AMINOPHENYLTHIO)-N-(2-CHLOROPHENYL)-SUCCINIMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H13ClN2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
332.811
MDL number:
기타 정보