Key Documents
S542342
3,3',3'',3'''-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)TETRAKIS(4-HYDROXYCOUMARIN)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C44H26O12
CAS Number:
Molecular Weight:
746.691
MDL number:
기타 정보