문서
S527777
N,N'-(1-METHYLETHYLENE)BIS(2-CARBAMOYLETHYL) BIS(METHANESULFONATE)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H22N2O8S2
CAS Number:
Molecular Weight:
374.435
MDL number:
기타 정보