문서
S52206
DIBROMO-TRICYCLO(8.2.2.2(4,7))HEXADECA-1(13),4(16),5,7(15),10(14),11-HEXAENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H14Br2
CAS Number:
Molecular Weight:
366.098
MDL number:
기타 정보