문서
S487295
1-BENZYL-4-(BENZYLIDENE-AMINO)-4H-(1,2,4)TRIAZOL-1-IUM, CHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H15ClN4
CAS Number:
Molecular Weight:
298.778
MDL number:
기타 정보