문서
S43622
3-((2Z)-2-[2-ETHYL-3-(3-ETHYL-1,3-BENZOTHIAZOL-3-IUM-2-YL)-2-PROPENYLIDENE]-1,3-BENZOSELENAZOL-3(2H)-YL)-1-PROPANESULFONATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H26N2O3S2Se
CAS Number:
Molecular Weight:
533.574
MDL number:
기타 정보