문서
S292109
TRIPHENYL-(2-(N'-(1-PHENYL-ETHYLIDENE)-HYDRAZINO)-PROPENYL)-PHOSPHONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H28BrN2P
CAS Number:
Molecular Weight:
515.438
MDL number:
기타 정보