문서
S23494
PENTACYCLO[4.4.0.0(2,5).0(3,8).0(4,7)]DECANE-2,4-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H12O4
CAS Number:
Molecular Weight:
220.227
MDL number:
기타 정보