Key Documents
S219525
3-PHENYL-2-(PYRIDINE-2-CARBONYL)-PENTANEDIOIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H23NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
369.421
MDL number:
기타 정보