문서
S219452
3-(2-(2-PIPERIDIN-1-YL-ETHOXY)-PH)-1-PYRIDIN-3-YL-PROPENONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H25ClN2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
372.899
MDL number:
기타 정보