문서
S194697
4-((5-BROMO-1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YLMETHYL)-AMINO)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H11BrN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
375.181
MDL number:
기타 정보