Key Documents
S193569
4-[3-(4-AMINO-3-NITROPHENYL)-2-QUINOXALINYL]-2-NITROPHENYLAMINE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H14N6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
402.372
MDL number:
기타 정보