문서
S179647
2-BR-DECAHYDRO-5,11,14,20-TETRAOXA-8,17-DITHIA-BENZOCYCLOOCTADECENE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C16H23BrO4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
423.391
MDL number:
기타 정보