문서
S138940
(1,1,3-TRIOXO-1,3-DIHYDRO-BENZO(D)ISOTHIAZOL-2-YL)-ACETIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H9NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
255.251
MDL number:
기타 정보