문서
S110000
4-METHYL-N-[3-({[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}METHYL)BENZYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H24N2O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
444.576
MDL number:
기타 정보