Key Documents
S102296
1-(2-ACETYL-3-HYDROXY-PHENOXY)-2,3,4,5-TETRAACETYL-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H26O12
Molecular Weight:
482.445
MDL number:
기타 정보