문서
RNI00099
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S)-BINAP]digold(I)
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H32Au2Cl2P2
Molecular Weight:
1087.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID: