문서
R999342
4-[(E)-({[3-(4-ETHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]CARBONYL}HYDRAZONO)METHYL]-2,6-DIMETHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C23H24N4O6
CAS Number:
Molecular Weight:
452.471
MDL number:
기타 정보