문서
R998451
2-((1-METHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)THIO)-N'-(4-METHYLBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C18H18N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
338.434
MDL number:
기타 정보