문서
R975214
N'-((9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLENE)-2-THIOPHENECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H17N3OS
CAS Number:
Molecular Weight:
347.442
MDL number:
기타 정보