문서
R975141
N'-[(E)-(2,3-DIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C21H23N5O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
425.513
MDL number:
기타 정보